Heat and cut resistant gloves
Fournisseur: JUTEC GMBH
H0150013 H0150035
112-1962EA 60.1 EUR InStock
112-1962 JUTEH0150035
Heat and cut resistant gloves
Gants
These five-finger gloves in Kevlar® coarse knit with cotton insulation protect against contact heats of up to 250 °C.
  • Perfect for work involving slight heat influence
  • The gloves are single-insulated and offer excellent handling
  • Washable
  • With knitted cuff
The gloves can be used in any environment in which direct exposure to flames is ruled out from the outset.
Certifications: EN 388 (244X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité