Precolumn filters, high pressure
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-68262 JR-68258 JR-68264 JR-68264PE JR-1151-10P-5
JOURJR-68262EA 229 EUR InStock
JOURJR-68262 JOURJR-68258 JOURJR-68264 JOURJR-68264PE JOURJR-1151-10P-5
Precolumn filters, high pressure
Filtres Filtres de précolonnes
Precolumn filter kit has a standard 10 to 32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
  • Minimum hold-up volume
  • Metal free PE frits and biocompatible titanium frits
It protects columns against fine particles, which may otherwise accumulate on the column frit, leading to split peaks and high backpressure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité