Reagent reservoirs, disposable
Fournisseur: VISTALAB TECHNOLOGIES
3054-1005 3054-1004 3054-1002 3054-1006 3054-1007 3054-2003 3054-2006 3054-2007 4054-1002 3054-2013
VIST3054-1005EA 187 EUR InStock
VIST3054-1005 VIST3054-1004 VIST3054-1002 VIST3054-1006 VIST3054-1007 VIST3054-2003 VIST3054-2006 VIST3054-2007 VIST4054-1002 VIST3054-2013
Reagent reservoirs, disposable
Réservoirs pour réactifs
These reservoirs made of PS feature a trough-within-a-trough design to provide the lowest residual volume in the industry, meaning maximal reagent recovery.
  • Pour-off spouts at every corner
  • Wider base for stability
  • Free of animal products
  • Sterile reservoirs are certified RNase/DNase free and non pyrogenic
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité