Standard construction kits, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F700-04 F700-02
BOHLF700-04EA 792 EUR InStock
BOHLF700-04 BOHLF700-02
Standard construction kits, BOLA
Tuyaux Tubulures à chromatographie
It is used for making flanges at the ends of plastic tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité