Plugs, PTFE, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F705-04 F705-02
BOHLF705-04EA 80.9 EUR InStock
BOHLF705-04 BOHLF705-02
Plugs, PTFE, BOLA
Raccords et connecteurs
Made of PTFE, white.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from –200 to +260 °C
For closing unused ports of miniature fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité