Joining fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F762-18 F762-14
BOHLF762-18EA 117 EUR InStock
BOHLF762-18 BOHLF762-14
Joining fittings, BOLA
Raccords et connecteurs
These fitting are made of PTFE, ETFE.
  • Temperature resistant from –50 to 150 °C
  • Chemical resistant
  • Pressure range up to 5 bar
  • Suitable for vacuum
One side with connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes and other side with laboratory screw joint for connecting tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité