Microplates, 384-well, non binding
Fournisseur: Greiner Bio-One
781900_40 784900_40 781906_40 781904_40 781903_40 784904_40 781901_40
738-0175EA 348 EUR InStock
738-0175 738-0179 738-0178 738-0177 738-0176 GREI784904_40 GREI781901_40
Microplates, 384-well, non binding
Microplaques Microplaques HTS
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
All plates are free from RNase, DNase, and pyrogens, and are also free of DNA polymerase inhibitors.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité