Boîtes pour lames de microscopie
Fournisseur: DELTALAB
19276.1 19277.1
631-9710EA 12.6 EUR InStock
631-9710 631-9711
Boîtes pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Boîtes empilables, pour un gain dl'espace sur la paillasse.
  • Couvercle translucide permettant de voir si la boîte est vide ou non
  • Sans numérotation des compartiments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité