Sterilising autoclaves, La-ECZ
Fournisseur: SANOCLAV WOLF
01028 01029
481-4620EA 3480 EUR InStock
481-4620 481-4621
Sterilising autoclaves, La-ECZ
Stérilisateurs Autoclaves
Lid and chamber made of stainless steel, suitable for the sterilisation in tightened steam and water.
  • With whistle and safety valve
  • Includes steam pressure regulation valve
  • With temperature and pressure gauge
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité