Staining jar and basket
Fournisseur: DELTALAB
19360 19361
631-9810EA 140 EUR InStock
631-9810 631-9811
Staining jar and basket
Pots Cuves de coloration
Made of stainless steel, with lid and adjustable handle.
  • With lid to avoid evaporation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
The staining basket hold up to 30 slides (76×26 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité