Sample containers, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 294 EUR InStock
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Sample containers, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité