Chaussures de travail, sabots, The Original, 7030/7031
Fournisseur: ABEBA GMBH
7030/39 7030/40 7030/41 7030/46 7030/47 7031/37 7031/39 7031/42 7031/35
ABEB7030/39EA 53.4 EUR InStock
ABEB7030/39 ABEB7030/40 ABEB7030/41 ABEB7030/46 ABEB7030/47 114-8151 114-8153 114-8156 114-8149
Chaussures de travail, sabots, The Original, 7030/7031
Chaussures et bottes
Sabots antistatiques, partie supérieure en cuir lisse ou perforé, semelle de marche avec motifs de croix/cercles (résistante aux graisses animales, à l'huile et au combustible).
  • Lanière au niveau du talon réglable et pliable
  • Semelle intérieure en cuir
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
Colour: Black
Couleur: noir
Certifications: EN ISO 20347:2012, test TÜV GS, OB, FO, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité