Caps for storage tubes, 2D barcoded, Matrix®
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4470 4470BLU 4470GRE 4470PUR 4470RED 4470WHI 4470YEL
479-1338EA 185 EUR InStock
479-1338 479-2046 479-2047 479-2048 479-2049 479-2050 479-2051
Caps for storage tubes, 2D barcoded, Matrix®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Simplify sample storage with these color-coded caps. Made from Virgin class VI medical grade PP with virgin class VI medical grade silicone O-ring.
  • Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
  • Gasketed caps ensure critical sample protection over the storage lifetime
  • Soft gasket compresses to ensure a proper seal, preventing contamination from outside the tube
  • ScrewTop caps are compatible with storage down to −176 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité