Screw caps for screw neck vials
Fournisseur: DELTALAB
918000 922000 928000
DELT918000EA 337 EUR InStock
DELT918000 DELT922000 DELT928000
Screw caps for screw neck vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These screw caps are made of autoclavable PP.
  • Internal silicone joint of pharmaceutical quality
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité