Microtube racks with lid
Fournisseur: DELTALAB
M-510 M-511 M-513
212-9001EA 20.6 EUR InStock
212-9001 212-9002 212-9004
Microtube racks with lid
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Designed for storage of samples down to –90 °C
  • Hinged lid
  • For 1,5 and 2 ml microtubes or 2,0 ml cryotubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité