L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microtube racks, isofreeze, reversible, with lid
Fournisseur: DELTALAB
M-570 M-571
479-4270EA 370 EUR InStock
479-4270 479-4275
Microtube racks, isofreeze, reversible, with lid
Portoirs Portoirs de refroidissement
PC.
  • Filled with a non-toxic gel
  • Choice of 0 or –10 °C versions
  • Transparent lid
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité