Measuring cylinders, tall form, PTFE
Fournisseur: Bohlender
A164-12 A164-16 A164-20
BOHLA164-12EA 487 EUR InStock
BOHLA164-12 BOHLA164-16 BOHLA164-20
Measuring cylinders, tall form, PTFE
Éprouvettes Measuring Cylinders
PTFE, tall form.
  • Ideal for volume measurement of aggressive liquids
  • Translucent and non porous with spout and reinforcing ring
  • Hexagonal base prevents cylinder from rolling
  • Permanent recessed graduation
Ø = Internal diameter
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité