L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryo-Clear™ laser cryo labels
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
CLEAR-170 CLEAR-238
817-0078EA 350 EUR InStock
817-0078 817-0079
Cryo-Clear™ laser cryo labels
Étiquettes
These Cryo-Clear™ vinyl cryo labels are specially top-coated to accept laser printing and other markings.
  • Temperature resistant from −196 to 70 °C
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents
  • Adhere to plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading
Cryo-Clear™ labels are made with a flexible, vinyl label material and permanent acrylic adhesive. This unique combination expands and contracts together as temperatures fluctuate resulting in a strong and sustained adhesive bond. They remain fully adhered down to −196°More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité