Système de contrôle de température, Unistats
Fournisseur: HUBER
1021.0015.01 1021.0016.01 1021.0017.01 1023.0011.01 1030.0003.01 1030.0004.01 1030.0001.01 1041.0001.01 1041.0004.01 1041.0007.01 1041.0010.01 1030.0007.01 1032.0011.01 1002.0046.01 1000.0037.01 1000.0039.01 1000.0040.01 1002.0045.01
461-6013EA 0 EUR InStock
461-6013 461-6014 461-6015 461-6016 461-0562 461-0832 461-0743 461-1052 461-1053 461-1054 461-1055 461-1051 HUBE1032.0011.01 HUBE1002.0046.01 HUBE1000.0037.01 HUBE1000.0039.01 HUBE1000.0040.01 HUBE1002.0045.01
Système de contrôle de température, Unistats
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Systèmes de contrôle de température
Les Unistats® sont conçus pour le contrôle thermique rapide et précis des applications connectées extérieurement. Ces unités compactes permettent des performances jusqu'alors inatteignables, offrent un changement rapide de la température et permettent une utilisation sur une large plage de température sans changement de liquide. Il y a plus de 60 modèles à choisir à configuration haute ou plate avec des puissances de refroidissement de 0,7 à 130 kW. Quelle que soit l'application, les Unistats® fournissent une performance professionnelle offrant les mêmes conditions de traitement stables du développement du laboratoire aux systèmes de production. Les unités assurent une gamme de fonctions de sécurité, une communication flexible via des interfaces USB et LAN et des signaux d'alarme complets. Ils permettent une utilisation avec les systèmes de réacteurs, autoclaves, systèmes pilotes et plate-formes, de développements intensifiés, réacteurs à doubles parois, systèmes de distillation, tests des matériaux et en chimie combinatoire et dans l'industrie des semi-conducteurs.
  • Plages de températures de -120°C à +425°C
  • Contrôleur Pilot ONE® multilingue interactif avec la technologie Plug & Play, écran tactile de 14,5 cm, navigation facile et capacités graphiques
  • Contrôle de la température précis et intelligent
  • Stabilité maximale du processus et de la reproductibilité
  • Chauffage et refroidissement rapides
  • Vie fluide thermique accrue
Conforme DIN 12876, classe de sécurité III
Certifications: Conforme DIN 12876, classe de sécurité III
Informations de commande: tous les équipements nécessitent une alimentation triphasée 400 V, sauf les modèles « Petite Fleur®/w/eo » qui nécessitent une alimentation 230 V, ainsi que les modèles « Unistat® Tango® /wl » et Unistat® « 405/w, 410w et 705/w », qui sont équipés d'une alimentation convertible 230 V ou 400 V triphasée. La lettre « w » indique un modèle refroidi par eau. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations sur les autres modèles ou les options et accessoires disponibles.
Attention: Remarque: capacité de refroidissement à +200, +100, 0, −20; −40 et −80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité