De nombreuses applications dépendent d'une source de refroidissement fiable. Les refroidisseurs à circulation de la gamme Unichiller® offrent une solution idéale pour un refroidissement écologique et économique en laboratoire et en milieu industriel. Vous pouvez choisir parmi plus de 50 modèles refroidis par air ou par eau, avec des puissances de refroidissement allant de 0,3 à 50 kW. Une gestion efficace de l'énergie permet de réduire les coûts d'exploitation et l'utilisation d'eau douce. Les refroidisseurs à circulation Huber sont une solution permettant d'économiser les ressources et d'obtenir un retour sur investissement rapide.
- Le contrôleur Pilot ONE® est interchangeable et peut être utilisé comme une télécommande (avec un câble de données optionnel)
- Contrôleur en version de base dispose d'une gamme de fonctionnalités, y compris interfaces RS232 et RS485, USB, Ethernet, affichage graphique, alarmes de limites réglables et menu en 11 langues (allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, chinois et japonais)
- L'utilisateur peut définir des alarmes visuelles et acoustiques, limitant la gamme de température, et programmer l'unité avec ses fonctions d'horloge et de calendrier pour un démarrage automatique sans surveillance
- Puissante pompe refoulante, modèles de paillasse avec une pression max. de 3 bars avec by-pass réglable intégré et jauge de pression; modèles sur pieds avec contrôle de la pression réalisée par dérivation externe (en option)
Un calcul des coûts de l'eau et des eaux usées montre qu'un Minichiller peut économiser jusqu'à 48000 litres d'eau par semaine ouvrable et, grâce à son faible prix d'achat, le retour sur investissement est très rapide. Les unités sont peu encombrantes, ne nécessitant que 225×360 mm sur la paillasse du laboratoire et sont donc adaptées au refroidissement des blocs réacteurs, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs ou des échangeurs de chaleur. Les Minichillers procurent des conditions d'application stables grâce à des valeurs constantes de température, de pression et de débit. Ils sont également parfaits pour un fonctionnement continu à des températures ambiantes allant jusqu'à 40 °C. Malgré leur prix d'achat économique, les refroidisseurs sont bien équipés et disposent d'un grand indicateur de température, d'un indicateur de niveau de remplissage, ainsi que de LED indiquant le statut de la pompe, du refroidissement et du chauffage. Un chauffage de 1 kW est disponible en option, ce qui permet d'étendre la plage de température à 100 °C. Les Minichillers sont disponibles en modèles refroidis par air ou par eau et utilisent des réfrigérants naturels.
Unités compactes, bon rapport qualité-prix; Les Unichillers sont disponibles avec une puissance de refroidissement jusqu'à 2,5 kW pour les applications en laboratoire. Les modèles du Minichiller au Unichiller 025w-MPC sont adaptés pour une utilisation sur ou sous une paillasse de laboratoire.
Contrôleur MPC robuste, idéal pour les applications simples
Contrôleur facile à utiliser avec 3 touches et afficheur LED
Les Unichillers® avec contrôleur MPC sont des unités compactes et économiques. Les Unichillers® sont disponibles avec des puissances de refroidissement allant jusqu'à 2,5 kW pour les applications en laboratoire. Les modèles allant du Minichiller® au Unichiller® 025w-MPC conviennent à une utilisation sur ou sous les paillasses de laboratoire. Le contrôleur MPC est robuste, idéal pour les applications simples et facile à utiliser, avec trois touches et un affichage LED.
Les modèles avec boîtier tour offrent puissance et faible encombrement. Ces modèles sont équipés du nouveau contrôleur interchangeable Pilot ONE®, et sont utilisés dans la recherche et la production.
Certifications: Conforme à la classe IP 20: IEC 60529:20
Informations de commande: T désigne les modèles à tour, w désigne les modèles à refroidissement par eau. Veuillez contacter Avantor pour plus de détails sur les autres modèles, options et accessoires disponibles.
Attention: Capacité de refroidissement à +15 ; 0 ; -10 et -20 °C