BioHPLC columns, DNAPac™ PA100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
088759 088761 043010 043011 043018 088765
555-7434EA 7625.32 EUR InStock
555-7434 555-7436 555-7271 555-7272 555-7273 555-7440
BioHPLC columns, DNAPac™ PA100
Colonnes pour chromatographie
These columns feature a strong anion exchange resin for high resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité