Sondes de profondeur multimétriques, MPP 930 IDS
Fournisseur: WTW
401205 401206
665-0357EA 4140 EUR InStock
665-0357 665-0358
Sondes de profondeur multimétriques, MPP 930 IDS
Électrodes Électrodes, autres
Ces sondes de profondeur numériques avec compensation intégrée de température et pression barométrique allient les mesures d'oxygène dissous, de pH ou ORP et de conductivité avec des lectures de profondeur exactes. Elles peuvent être utilisées avec une, deux ou trois électrodes IDS. Le Multimètre, Multi 3430 IDS ou Multi 3630 IDS, est nécessaire pour les mesures.
  • Aucune torsion, aucun vissage : un clic suffit pour créer une connexion de données sécurisée et résistante aux tensions et à la pression avec le MPP IDS.
  • Dévidoir de câble spécial en option avec contacts coulissants pour simultanément rembobiner le câble et effectuer des lectures ; espace pour câbles jusqu'à 100 m de long
  • Avec trois entrées de capteur pour mesurer simultanément jusqu'à trois paramètres, notamment la profondeur
Informations de commande: Sensors on request, please contact customer service.
Information de livraison: Les sondes sont fournies avec un capteur de pression intégré, une protection, un poids et des capuchons de protection des entrées de capteur et de la sortie de sonde. Les capteurs doivent être commandés séparément.
Le kit est fourni avec une sonde, un capteur de pression intégré, une protection, un poids, des capuchons de protection, une mallette de transport et trois capteurs (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P et FDO® 925).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité