Isolation, Thinsulate™
Fournisseur: 3M
P150 P100
MMMAP150EA 384 EUR InStock
MMMAP150 MMMAP100
Isolation, Thinsulate™
Isolation
Ce tissu isolant peut être utilisé avec des vêtements d'extérieur (vestes et pantalons). Il est conçu pour garder le corps au chaud par temps froid.
Type P is a mid-loft, soft insulation fabric with excellent product features, such as washability up to 60 °C. The insulation is also suitable for dry cleaning.
Some types are suitable for extreme weather conditions. Cold temperatures may require multiple layers of the insulation fabric.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité