Universal tongs, type Hünebeck, stainless steel
Fournisseur: Karl Hammacher GmbH
HAMMHWN313-19EA 87.8 EUR InStock
HAMMHWN313-19 HAMMHWN309-25
Universal tongs, type Hünebeck, stainless steel
Pinces
Universal holding tongs made from corrosion resistant WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité