Bath fluids, Haake
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED
9990201 9990202 9990205 9990209 9990210 9990226 9990213 999-0214 9990204 9990206 9990225 9990203 9990214
461-0010EA 545 EUR InStock
461-0010 461-0011 461-0030 461-0040 461-0041 461-0051 461-0060 461-0061 HAKA9990204 HAKA9990206 HAKA9990225 HAKA9990203 HAKA9990214
Bath fluids, Haake
Liquides pour bains à circulation
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité