Demi-cellules à pH, InLab®
Fournisseur: Mettler - Toledo
51343195 51343196
662-2874EA 161 EUR InStock
662-2874 662-2875
Demi-cellules à pH, InLab®
Électrodes Électrodes pH
Électrode de pH avec corps en verre et tête de vis S7. Recommandée pour les applications où la durée de vie de l'électrode de pH est sensiblement plus courte que celle de l'électrode de référence.
InLab® Mono
- Durée de vie de référence étendue
- Le corps en verre offre une protection contre les échantillons corrosifs et organiques
- Câble amovible : différents câbles peuvent être connectés à la tête de vis S7, ce qui permet une utilisation avec une large gamme d'appareils de mesure
InLab® Mono Plus
- Membrane en verre extra résistant
- Température maximale de 130 °C
- Durée de vie de référence étendue
- Le corps en verre offre une protection contre les échantillons corrosifs et organiques
- Câble amovible : différents câbles peuvent être connectés à la tête de vis S7, ce qui permet une utilisation avec une large gamme d'appareils de mesure
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité