Cover glasses
Fournisseur: KNITTEL
VD12020Y100A VD11515Y100A VD11818Y100A VD12440Y100A VD12450Y100A VD12432Y100A VD12550Y100A VD11824Y100A VD12460Y100A VD12560Y100A
KNITVD12020Y100AEA 39.2 EUR InStock
KNITVD12020Y100A KNITVD11515Y100A KNITVD11818Y100A KNITVD12440Y100A KNITVD12450Y100A KNITVD12432Y100A KNITVD12550Y100A KNITVD11824Y100A KNITVD12460Y100A KNITVD12560Y100A
Cover glasses
Lamelles couvre-objet
Borosilicate glass of hydrolytic class 1 cover glasses with precise cutting.
Certifications: ISO 8255/1
Conditionnement: 100 pieces per box - 1000 pieces per carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité