Chaussures de travail, sabots, Dynamic, 7360
Fournisseur: ABEBA
7360/35 7360/36 7360/37 7360/38 7360/39 7360/40 7360/41 7360/42 7360/43 7360/44 7360/45 7360/46 7360/47 7360/48
ABEB7360/35EA 69.2 EUR InStock
ABEB7360/35 ABEB7360/36 ABEB7360/37 ABEB7360/38 ABEB7360/39 ABEB7360/40 ABEB7360/41 ABEB7360/42 ABEB7360/43 ABEB7360/44 ABEB7360/45 ABEB7360/46 ABEB7360/47 ABEB7360/48
Chaussures de travail, sabots, Dynamic, 7360
Chaussures et bottes
Sabot antistatique en microfibre avec lanière au niveau du talon réglable et non pliable. La semelle en TPU résiste aux combustibles, à l'huile et aux graisses animales.
  • Doublure absorbant la respiration
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort ; semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle en TPU fortement antidérapante
  • Lavables à 30 °C
Pour une utilisation en cuisines.
Couleur: Blanc
Certifications: HACCP; EN ISO 20347:2012; OB, FO, E, A, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité