Blotting membranes, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Fournisseur: Cytiva
10600058 10600021 10600057 10600101 10600122
10600058.EA 314 EUR InStock
10600058. 10600021. 10600057. 10600101. 10600122.
Blotting membranes, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Membranes de transfert
Amersham™ Hybond™ 0,2 PVDF est une membrane hydrophobe d'une taille de pore de 0,2 μm ayant une haute résistance physique. Ceci permet d'importants atouts en matière de manipulation par rapport aux membranes non renforcées en nitrocellulose et en fait une membrane particulièrement adaptée aux transferts à répétition. La petite taille des pores de la membrane minimise le « soufflage » et augmente l'affinité pour les protéines sur une large plage de poids moléculaires. Idéale pour une utilisation avec les méthodes de détection colorimétriques et par chimiluminescence standard pour les protéines de < Mr 20 000.
  • Grande rétention des protéines, même après un lavage intense
  • Grande capacité de liaison des protéines (plus de 200 μg/cm²) pour une détection aisée des signaux
  • Capture optimale des protéines pendant les transferts afin de minimiser la perte d'échantillon
  • Taille de pore de 0,2 μm pour une plus grande surface, permettant ainsi une meilleure liaison des protéines à faible poids moléculaire
  • Disponible dans toutes les tailles prédécoupées courantes
Pour plus de commodité, des sandwichs Western Blot (10 sandwichs/kit) sont également disponibles. Chaque sandwich se compose de membranes Amersham™ Hybond™ 0,2 PVDF prédécoupées prééquipées de 2 feuilles de papier filtre 3MM Chr.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité