Dispositif de condamnation de connecteurs
Fournisseur: Brady
065675 065674
118-0519EA 21.6 EUR InStock
118-0519 BRDY065674
Dispositif de condamnation de connecteurs
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation est très efficace contre l'usage autorisé ou la mauvaise utilisation du matériel électrique.
  • Made from PP: Temperature resistant from −20 to +80 °C
  • Small device accommodates two padlocks, large device four padlocks
  • Easy to use
  • Secures all types of plugs
Hauteur minimale de l'anse (mm) : 20
Diamètre maximal de l'anse (mm) : 7
Diamètre du câble (mm) : 10 ou 22
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité