Millex® Syringe Filter Units, Hydrophilic PTFE Membrane
Fournisseur: Merck
SLFH025NS SLFH025NB SLFG025NB SLCR013NL SLCR025NS SLFH025NK SLLS025NS SLLGC13NL SLFG025NS SLLGR04NL SLHVR04NK SLGVR04NL SLGVR04NK SLFHR04NL SLFGR04NL SLCRT13NL SLCR013NK SLHV033NK SLHV033NS SLHV033NB SLGP033NK SLGV033NK SLGP033NB SLGP033NS SLGV033NB SLGV033NS SLHP033NB SLHP033NK SLHP033NS SLLGC25NS SLLHC25NS SLLGH25NK SLLGH25NS SLHN033NS SLHVX13NL SLFGX13NK SLFGX13NL SLFGX13TL SLFHX13NK SLFHX13NL SLFHX13TL SLGNX13NK SLGVX13NK SLGVX13NL SLGVX13TL SLHVX13NK SLHVX13TL SLLGH13NK SLLGH13NL SLLHC13NL SLLGH25NB
514-0417EA 314 EUR InStock
514-0417 516-6658 516-6659 514-0406 514-0407 MILFSLFH025NK MILFSLLS025NS 514-0448 514-0411 514-0449 MILFSLHVR04NK 514-0430 514-0429 514-0418 514-0414 MILFSLCRT13NL MILFSLCR013NK MILFSLHV033NK MILFSLHV033NS MILFSLHV033NB MILFSLGP033NK MILFSLGV033NK MILFSLGP033NB MILFSLGP033NS MILFSLGV033NB MILFSLGV033NS MILFSLHP033NB MILFSLHP033NK MILFSLHP033NS MILFSLLGC25NS MILFSLLHC25NS MILFSLLGH25NK MILFSLLGH25NS MILFSLHN033NS MILFSLHVX13NL MILFSLFGX13NK MILFSLFGX13NL MILFSLFGX13TL MILFSLFHX13NK MILFSLFHX13NL MILFSLFHX13TL MILFSLGNX13NK MILFSLGVX13NK MILFSLGVX13NL MILFSLGVX13TL MILFSLHVX13NK MILFSLHVX13TL MILFSLLGH13NK MILFSLLGH13NL MILFSLLHC13NL MILFSLLGH25NB
Millex® Syringe Filter Units, Hydrophilic PTFE Membrane
Filtres Filtres-seringue
HPLC certified filters for the filtration of organic and aqueous solutions in HPLC.
  • Low protein binding and high chemical resistance
Tested and certified for UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254 nm with water and acetonitrile; ensuring consistent quality between batches.
Inlet/outlet: Luer lock female/Luer male.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité