Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sandales, Nature, 4080/4090
Fournisseur: ABEBA GMBH
4090/38 4080/34 4080/35 4080/36 4080/37 4080/38 4080/39 4080/40 4080/41 4080/42 4080/43 4080/44 4080/45 4080/46 4080/47 4080/48 4090/34 4090/35 4090/36 4090/37 4090/39 4090/40 4090/41 4090/42 4090/43 4090/44 4090/45 4090/46 4090/47 4090/48
114-1857EA 82.5 EUR InStock
114-1857 ABEB4080/34 ABEB4080/35 ABEB4080/36 ABEB4080/37 ABEB4080/38 ABEB4080/39 ABEB4080/40 ABEB4080/41 ABEB4080/42 ABEB4080/43 ABEB4080/44 ABEB4080/45 ABEB4080/46 ABEB4080/47 ABEB4080/48 ABEB4090/34 ABEB4090/35 ABEB4090/36 ABEB4090/37 ABEB4090/39 ABEB4090/40 ABEB4090/41 ABEB4090/42 ABEB4090/43 ABEB4090/44 ABEB4090/45 ABEB4090/46 ABEB4090/47 ABEB4090/48
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sandales, Nature, 4080/4090
Chaussures et bottes
Sandales anti-décharge électrostatique en cuir souple, avec ou sans lanière au niveau du talon réglable et semelle de marche en caoutchouc (résistance à l'huile, aux combustibles, aux acides et aux bases).
  • Voûte plantaire en liège avec revêtement en cuir non agressif pour la peau avec accroche-doigt
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle de marche anti-dérapante en caoutchouc spécial avec système d'absorption des chocs
  • Zone du coup de pied réglable avec fermeture Velcro®
Colour: White
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité