Portable incubator
Fournisseur: Hach
HACH2569900EA 2560 EUR InStock
HACH2569900
Portable incubator
Incubateurs Étuves bactériologiques
Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubator can be used for Presence/Absence (P/A), Membrane Filtration (MF) and Most Probable Number (MPN) procedures.
  • Protable, designed for field use in Microbiological Environmental Laboratories (MELs)
  • Can be used with a variety of power sources (12 Vdc via vehicle cigarette lighter socket connection, 12 V DC rechargeable battery or 115/230 V AC Battery Eliminator)
Informations de commande: Supplied without accessories. Racks for P/A bottles, MPN tubes, MF petri dishes sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité