L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Béchers, forme basse, PP
Fournisseur: Brand
87602 87604 87606 87608 87618 87610 87612 87616 87620 87622 87624 87626 87614
213-0377EA 23.9 EUR InStock
213-0377 213-0378 213-0379 213-0380 213-0385 213-0381 213-0382 213-0384 213-0386 213-0387 213-0388 213-0389 213-0383
Béchers, forme basse, PP
Béchers
PP, highly translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Avec graduation imprimée en bleu, rebord renforcé et bec.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en plus de la norme ISO 7056
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité