Blouses de laboratoire, KIMTECH SCIENCE * A7 P+
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
97740 97700 97710 97730 97720
113-7901EA 118 EUR InStock
113-7901 113-7897 113-7898 113-7900 113-7899
Blouses de laboratoire, KIMTECH SCIENCE * A7 P+
Vêtements à usage unique
Ces blouses en PP pelliculé sont conçues pour les environnements de laboratoire à faible risque d'exposition aux produits chimiques, avec un besoin en matière de contrôle de la contamination. Elles protègent l'utilisateur contre les produits chimiques liquides à faible risque, produisent de légères éclaboussures, vaporisations et aérosols.
  • High levels of particle and bacterial protection (with filtration efficiency of 99%)
  • Non woven material has a cloth-like feel and is breathable, reducing the risk of heat stress and making the lab coats suitable for long periods of use
  • Silicone-free, latex-free, low linting
  • Anti-slip, abrasion resistant outer layer
  • Elasticated cuffs, thumb-loops, extra length arms and high mandarin collar
  • Gloves can be secured over the coat, giving excellent coverage by chemical resistant material
Couleur: Blanc
Certifications: Type 6 (PB), EN 1149-1; Cat. III
Conditionnement: Double emballage individuel pour les zones ISO 7 de grade C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité