Safety bulb pipette filler
Fournisseur: Hach
HACH1465100EA 83.1 EUR InStock
HACH1465100
Safety bulb pipette filler
Pipettes Poires pour pipettes
This cone adapter with rubber ball allows universal pipette filling.
  • Easy and safe
  • Autoclavable
  • Includes autoclavable elastic wristband
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité