System Boxes
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1236 A-1235
216-3496EA 20.1 EUR InStock
216-3496 216-3494
System Boxes
Boîtes Boîtes pour tubes
Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
  • Provides immediate overview about content and quantity
  • Large sight opening
  • High stackability
  • Wide labelling pad
  • Excellent stability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité