Vacuum gauge
Fournisseur: Koehler Instrument
181-9915EA 108 EUR InStock
181-9915
Vacuum gauge
Pompe Jauges de vide
Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
  • Display: 1 to 0 bar (Vacuum) and 0 to 1,5 bar (Pressure)
  • Display Ø: 60 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité