L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Conteneurs de déchets pour salle propre
Fournisseur: Palbam
WR-3001 WR-3002 WR-3003 GW0501
134-0505EA 1140 EUR InStock
134-0505 134-0506 129-1095 134-0509
Conteneurs de déchets pour salle propre
Poubelles Conteneurs de déchets
En acier inoxydable 304 poli électrolytiquement.
  • Inutile de toucher la poubelle
  • Aucun rabat, ni dispositif qui risquerait d'augmenter le contact entre l'utilisateur et la poubelle
  • Modèle autostable doté de roulettes qui ne se voient pas pour être mis sur une paillasse
Ces conteneurs de déchets, à forme arrondie intègrent un support interne en nylon, ainsi qu'un couvercle. Le couvercle présente une large ouverture pour jeter aisément les déchets.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité