Colonnes capillaires, Rxi®-5Sil MS
Fournisseur: Restek
43602 13650 13624 13623 13626 43604 13620 43601 43605 43607 43815 43816 43817 13639 13638-127
REST43602EA 736 EUR InStock
REST43602 REST13650 REST13624 REST13623 REST13626 REST43604 REST13620 REST43601 REST43605 REST43607 REST43815 REST43816 REST43817 REST13639 REST13638-127
Colonnes capillaires, Rxi®-5Sil MS
Colonnes pour chromatographie
Rxi®-5Sil MS stationary phase incorporates phenyl groups in the polymer backbone. This improves thermal stability, reduces bleed, and makes the phase less prone to oxidation. These columns are ideal for GC-MS applications requiring high sensitivity, including use in ion trap systems.
  • Low-bleed GC-MS column
  • Low polarity phase; Crossbond 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane columns
  • Temperature range: −60 to 350 °C
Ideal for semivolatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité