L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Temperature indicating tubes
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-1253 K-1252 K-1250
391-0084EA 174 EUR InStock
391-0084 391-0085 KOEHK-1250
Temperature indicating tubes
Bandelettes indicatrices de température
Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Sterilisation is detected by the colour change of the control tube from red to green. The tubes should be placed as close as possible next to or in the load.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité