Gravity hydrometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H825004 H825006
AMARH825004EA 57 EUR InStock
AMARH825004 AMARH825006
Gravity hydrometers
Hydromètres
These gravity hydrometers are designed with - and without - thermometer.
  • Paper scale
  • Type designation
  • High precision
NOTE: Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers, if they are exclusively intended to be used for tests as per standards, which require the usage of mercury thermometers.
Certifications: ASTM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité