Culture tubes with screw cap
Fournisseur: schuett-biotec GmbH
3562123 3563143
SCUT3562123EA 87.7 EUR InStock
SCUT3562123 SCUT3563143
Culture tubes with screw cap
Tubes Tubes de culture
Tubes made of borosilicate with aluminium or plastic screw caps and rubber seal.
  • Heavy walled
  • Easy to inoculate and clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité