Culture bottles with screw cap
Fournisseur: Schuett-biotec
215-1844EA 0 EUR InStock
215-1844 215-1913
Culture bottles with screw cap
Flacons Flacons pour milieux de culture
Clear glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Complete with aluminium screw cap (autoclavable/sterilisable) or plastic screw cap (steam-autoclavable with 121 °C/sterilisable) and rubber gasket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité