Blank flanges, type KF
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
701263 701261 701253 701251
ILMV701263EA 15.3 EUR InStock
ILMV701263 ILMV701261 ILMV701253 ILMV701251
Blank flanges, type KF
Raccords et connecteurs
Blank flanges KF made of nickel-plated aluminium or stainless steel.
  • Reliable
  • Simple detachment for cleaning
Used for vacuum system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité