Centring rings with filter fleece, type KF
Fournisseur: Gardner Denver
ILMV701213EA 31.2 EUR InStock
ILMV701213 ILMV701203 ILMV701211 ILMV701201
Centring rings with filter fleece, type KF
Scellés Bagues d'étanchéité
Centring rings made of stainless steel, with filter fleece and perbunan O-ring.
Pore width: 25 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité