Clamping rings for small flanges
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
701011 701013 701023 701031 701033
181-0544EA 10.6 EUR InStock
181-0544 ILMV701013 ILMV701023 ILMV701031 ILMV701033
Clamping rings for small flanges
Pinces Pinces à usage général
Clamping rings KF made of aluminium and stainless steel.
Stainless steel clamping rings are designed for aluminium seals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité