Plaques d'analyse à 96 puits
Fournisseur: BIOTIX
63300105 63300102 63300103
732-2473EA 43.4 EUR InStock
732-2473 BITX63300102 BITX63300103
Plaques d'analyse à 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
Qualité médicale, en PP vierge, non traité. Grâce à leur grand diamètre, les plaques d'analyse à 96 puits Biotix sont idéales pour une vaste gamme d'applications, notamment les bibliothèques de composés et la chimie combinatoire. Disponibles avec un puits à fonds en forme de V ou de U adapté aux besoins d'analyse.
  • Les puits surélevés en cheminée réduisent la contamination croisée et permettent une application en toute sécurité de feuillets et de films de scellage
  • La grille alphanumérique facilite l'identification des échantillons
  • Le coin inférieur gauche à encoches garantit une orientation adéquate de la plaque
Certifications: Conforme à la norme ANSI/SBS 1-2004 pour le traitement automatisé à débit élevé. Chaque lot de produits est certifié BioReady™ pour les analyses les plus sensibles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité