High vacuum through valves, VS series
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
700113 700104
ILMV700113EA 493.8 EUR InStock
ILMV700113 ILMV700104
High vacuum through valves, VS series
Vannes Vannes à vide
These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
  • High conductance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité