Butterfly valves, VK series
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
704523 704522
ILMV704523EA 416.9 EUR InStock
ILMV704523 ILMV704522
Butterfly valves, VK series
Vannes Vannes à vide
These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Leak rate 10-7 mbar L/s
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité